Få mere at vide
Bochem™ Gradueret målekande med tud
Artikelnummer. 10212271
Artikelnummer. 10212271
Brand: Bochem™ 8391
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for opbevaring i laboratoriet.
  • Med tud for nem hældning
  • Gradueret i trin på 1L
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Låg bestilles separat
Tekniske data
Produkttype Gradueret Målekande
Diameter (metrisk) Udvendig 270 mm
Højde (metrisk) 300 mm