Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC-rør i rustfrit stål
Artikelnummer. 15268723
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,50 mm
0,8 mm
2,2 mm
Pakningsstørrelse:
2m
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15268723 2 m 0,8 mm 2m
15258723 2 m 2,2 mm 2m
10572393 25 m 0,50 mm Hver
15248723 10 m 0,8 mm Hver
10532013 5 m 0,8 mm Hver
15218723 25 m 0,25 mm Hver
15238723 5 m 2,2 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15268723 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 062418
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Har en glat, ren boring til brug i HPLC-systemer.
  • Glat og ren boring
  • Leveres i spoler
  • Leveres renset og passiveret
Tekniske data
Type Slanger
Inkluderer Glat og ren boring
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Samlet længde (metrisk) 2 m