Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC-rør i rustfrit stål
Artikelnummer. 15238723
Samlet længde (metrisk):
10 m
2 m
25 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,50 mm
0,8 mm
2,2 mm
Pakningsstørrelse:
2m
Hver
Artikelnummer. 15238723
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 062415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en glat, ren boring til brug i HPLC-systemer.
  • Glat og ren boring
  • Leveres i spoler
  • Leveres renset og passiveret
Tekniske data
Type Slanger
Inkluderer Glat og ren boring
Diameter (metrisk) Indvendig 2,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.1 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m