Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC-rør i rustfrit stål
Samlet længde (metrisk):
10 m
2 m
25 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,50 mm
0,8 mm
2,2 mm
Pakningsstørrelse:
2m
Hver
Beskrivelse
- Glat og ren boring
- Leveres i spoler
- Leveres renset og passiveret
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Inkluderer | Glat og ren boring |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,25 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.50 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |