Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC-rør i rustfrit stål
Artikelnummer. 10532013
Samlet længde (metrisk):
10 m
2 m
25 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0,50 mm
0,8 mm
0.8 mm
2.2 mm
Pakningsstørrelse:
2m
Hver
Artikelnummer. 10532013
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0624160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en glat, ren boring til brug i HPLC-systemer.
  • Glat og ren boring
  • Leveres i spoler
  • Leveres renset og passiveret
Tekniske data
Type Slanger
Inkluderer Glat og ren boring
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m