Få mere at vide
WLD Tec™ Gassikkerhedsadapter i rustfrit stål
Artikelnummer. 10660574
Skift visning
Længde (metrisk):
0,5 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10660574 0,5 m
1 options
Artikelnummer. 10660574 Leverandør WLD Tec™ Leverandørnr. 6.000.820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1821.75 DKK
    1462.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 359.04 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Produkttype Adapter
Længde (metrisk) 0,5 m
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Integreret trykregulator 50 mbar til gaspatron, stativ i rustfrit stål