Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Gavlåg i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8012511 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
2 og 4 L urørte bade
22 og 28 L urørte og rystende vandbade
5 og 14 L urørte bade
8 og 10 L urørte og rystede vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11429519
Brand: Nickel Electro™ SL14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå optimale resultater ved at holde prøverne i et vandbad fri for forurening og spare energi. Designet til at tillade fuld udnyttelse af hele bredden af en Clifton™ vandbad, Clifton™ Gavlåg i rustfrit stål hjælper med at reducere energiforbruget og driftsomkostningerne.
  • Designet til at tillade fuld udnyttelse af hele bredden af en Clifton™ vandbad
  • Hjælper med at reducere fordampning
  • Hjælper med at holde prøver i et vandbad fri for forurening og sparer energi
  • Tillader udvidet brug af badet, helt ind i kanterne af tanken
  • Lågets design sikrer, at alt kondensat vender tilbage i badet
  • Isolerede håndtag for sikker brug
  • Reducerer energiforbrug og driftsomkostninger for din Clifton vandbad
  • Laveste højde på gavlen er 45 mm over badet
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 2 og 4 L urørte bade
Materiale Rustfrit stål