Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Gavlåg i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
2 og 4 L urørte bade
22 og 28 L urørte og rystende vandbade
5 og 14 L urørte bade
8 og 10 L urørte og rystede vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til at tillade fuld udnyttelse af hele bredden af en Clifton™ vandbad
- Hjælper med at reducere fordampning
- Hjælper med at holde prøver i et vandbad fri for forurening og sparer energi
- Tillader udvidet brug af badet, helt ind i kanterne af tanken
- Lågets design sikrer, at alt kondensat vender tilbage i badet
- Isolerede håndtag for sikker brug
- Reducerer energiforbrug og driftsomkostninger for din Clifton vandbad
- Laveste højde på gavlen er 45 mm over badet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 5 og 14 L urørte bade |
| Materiale | Rustfrit stål |