Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Gavlåg i rustfrit stål
Artikelnummer. 11439519 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
2 og 4 L urørte bade
22 og 28 L urørte og rystende vandbade
5 og 14 L urørte bade
8 og 10 L urørte og rystede vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11439519
Brand: Nickel Electro™ SL18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå optimale resultater ved at holde prøverne i et vandbad fri for forurening og spare energi. Designet til at tillade fuld udnyttelse af hele bredden af en Clifton™ vandbad, Clifton™ Gavlåg i rustfrit stål hjælper med at reducere energiforbruget og driftsomkostningerne.
  • Designet til at tillade fuld udnyttelse af hele bredden af en Clifton™ vandbad
  • Hjælper med at reducere fordampning
  • Hjælper med at holde prøver i et vandbad fri for forurening og sparer energi
  • Tillader udvidet brug af badet, helt ind i kanterne af tanken
  • Lågets design sikrer, at alt kondensat vender tilbage i badet
  • Isolerede håndtag for sikker brug
  • Reducerer energiforbrug og driftsomkostninger for din Clifton vandbad
  • Laveste højde på gavlen er 45 mm over badet
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 8 og 10 L urørte og rystede vandbade
Materiale Rustfrit stål
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.