Få mere at vide
Nickel Electro™ Tragte i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Laboratorietragt, med håndtag, rustfrit stål 304 spec 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
- Holdbar tragt i rustfrit stål, brudsikker, pletsikker og nem at rengøre
- Kan bruges med eller uden filtermembraner til gravitationsfiltrering samt simple tragtprocedurer
- Flute er ventileret for at tillade fuldstændig, uhæmmet flow
- Kan bruges med væsker eller faste stoffer
- Håndtaget kan også bruges som et praktisk hængepunkt, når det ikke er i brug
- Glat finish på indvendige overflader gør tragten nem at rengøre eller sterilisere (sterilisere)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Udluftet fløjte |