Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rustfri ståltragt
Artikelnummer. p-8004953 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Højde (metrisk):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761856
Brand: Cole-Parmer™ 0726500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfri ståltragte er en laboratorieforsyning, du vil regne med i mange års brug.
  • Bliv på lager med vores udvalg af medium gauge, 304 rustfri ståltragte
  • Fås i forskellige kapaciteter og overordnede størrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 385 ml
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 134,6 mm