Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rustfri ståltragt
Artikelnummer. 11761856 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Højde (metrisk):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
11761856 385 ml 134,6 mm Hver
11777944 658 ml 160 mm Hver
11787944 350 ml 180,3 mm Hver
11797944 67 ml 210,8 mm Hver
11741856 70 ml 82,55 mm Hver
11751856 188 ml 104,1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11761856 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0726500
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfri ståltragte er en laboratorieforsyning, du vil regne med i mange års brug.
  • Bliv på lager med vores udvalg af medium gauge, 304 rustfri ståltragte
  • Fås i forskellige kapaciteter og overordnede størrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 385 ml
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 134,6 mm