Få mere at vide
Bochem™ Rustfri ståltragt
Artikelnummer. 10549671
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Højde (metrisk):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Artikelnummer. 10549671
Brand: Bochem™ 8845
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til en lang række applikationer. Bochem™ Rustfri ståltragt har en konisk form.
  • Håndtag
  • Med luftkanal
  • Rør konisk form
  • 18/10 Rustfrit stål
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 250 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 260 mm