Få mere at vide
Bochem™ Rustfri ståltragt
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Højde (metrisk):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Beskrivelse
- Håndtag
- Med luftkanal
- Rør konisk form
- 18/10 Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 200 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 220 mm |