Få mere at vide
Gilson™ Frits i rustfrit stål
Artikelnummer. 12965690
Skift visning
Porøsitet:
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porøsitet Pakningsstørrelse
12965690 2μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 12965690 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 0201044
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 0.96 mm
Diameter (metrisk) ring 4.87 mm
Til brug med (udstyr) Mikrofilter
Materiale Rustfrit stål
Porøsitet 2μ m
Tykkelse (metrisk) 0.78 mm
Type Frit