Få mere at vide
Gilson™ Frits i rustfrit stål
Artikelnummer. 12975680
Skift visning
Porøsitet:
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porøsitet Pakningsstørrelse
12975680 2μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 12975680 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 0201079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 DKK
    119.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.40 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 0.96 mm
Diameter (metrisk) ring 3.17 mm
Materiale Rustfrit stål
Porøsitet 2μ m
Tykkelse (metrisk) 0.76 mm
Type Frit