Få mere at vide
Gilson™ Frit i rustfrit stål
Artikelnummer. 12923200
Skift visning
Porøsitet:
20μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porøsitet Pakningsstørrelse
12923200 20μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 12923200 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 4271159
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Frit 1.9 cm
Diameter (metrisk) ring 2.24 cm
Materiale Rustfrit stål
Porøsitet 20μ m
Tykkelse (metrisk) 0.16 cm
Type Frit