Få mere at vide
Gilson™ Stainless Steel Frit
Artikelnummer. 12933140
Skift visning
Porøsitet:
10 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porøsitet Pakningsstørrelse
12933140 10 μm Hver
1 options
Artikelnummer. 12933140 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 0201057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Diameter (metrisk) Frit 0.48 cm
Diameter (metrisk) ring 0.63 cm
Til brug med (udstyr) HPLC Systems
Materiale Stainless Steel
Porøsitet 10 μm
Tykkelse (metrisk) 0.16 cm
Type Frit