Få mere at vide
Gilson™ Stainless Steel Frit
Artikelnummer. 12933130
Skift visning
Porøsitet:
2 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porøsitet Pakningsstørrelse
12933130 2 μm Hver
1 options
Artikelnummer. 12933130 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 0201001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Diameter (metrisk) Frit 0.23 cm
Diameter (metrisk) ring 0.63 cm
Til brug med (udstyr) For Inline Solvent Filter
Materiale Stainless Steel
Porøsitet 2 μm
Tykkelse (metrisk) 0.16 cm
Type Frit