Få mere at vide
Gilson™ Stainless Steel Frit
Artikelnummer. 12993130
Skift visning
Porøsitet:
0,5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porøsitet Pakningsstørrelse
12993130 0,5 μm Hver
1 options
Artikelnummer. 12993130 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 0201054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Diameter (metrisk) Frit 0.23 cm
Diameter (metrisk) ring 0.63 cm
Til brug med (udstyr) HPLC Systems
Materiale Stainless Steel
Porøsitet 0,5 μm
Tykkelse (metrisk) 0.16 cm
Type Frit