Få mere at vide
Fisherbrand™ Fryseholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 11786013 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Hylder:
Drejelige udtræksskuffer
Vertikale låsestænger
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hylder Pakningsstørrelse
11786013 Drejelige udtræksskuffer Hver
12902690 Vertikale låsestænger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11786013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    1637.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 632.47 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar analyseplader og PCR-stativer sikkert i frysereoler af stål. Rustfrit stål frysereoler fås i to stilarter: låsestangsstativer, der tillader stabling af analyseplader eller vandrette skuffestativer for nem adgang til boksen. Begge stilarter har 16 rum med sikker kryoopbevaring.
Til kryoopbevaring i opretstående frysere.
  • Konstrueret af korrosionsbestandigt rustfrit stål.
  • Til analyseplade, PCR-stativ og opbevaring af kryogen rørboks.
  • Designet til at passe i de fleste standard opretstående frysere.
  • Robuste beholdere med 4 niveauer af opbevaring, der giver i alt 16 opbevaringsrum.
  • Trådhåndtag på fronten gør det nemt at tage stativet ud af fryseren.
Låsestang fryserstativ:
  • Stativet inkluderer fire lodrette låsestænger over sideåbningen for at sikre indholdet på plads.
  • Tillader stabling af korte analyseplader i hver spalte (ikke inkluderet):
    • 96-brønds analyseplader (holder 3 pr. rum, op til 48 i alt)
    • 24-brønds analyseplader (holder 2 pr. rum, op til 32 i alt)
    • 96-Deep Well Assay-plader (holder 1 pr. rum, op til 16 i alt)
    • 96-brønds PCR-stativer (holder 1 pr. rum, op til 16 i alt)
Vandret skuffefrysestativ
  • Vandret skuffesystem giver nem adgang til boksen
  • Skufferne har et stop, der vippes ned, når de er helt udstrakte
  • Skuffehåndtag i polykarbonat giver et brugervenligt greb
  • Indeholder en slids og etiket til skuffe/prøveidentifikation
  • Ideel til standardkasser op til 133 x 133 x 53 mm i størrelse
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sølv
Holder Æsker (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 16
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til standard PCR rack og kryogen rack (op til 133 x 133 x 53 mm) opbevaring i opretstående frysere
Antal stativer 4
nr. pr. pakke 1 hver
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 571 x 139 x 238 mm
Længde (metrisk) 571 mm
Længde (engelsk) 22,5''
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (engelsk) 9,4 tommer
Produkttype Fryseholder
Hylder Drejelige udtræksskuffer
Højde (metrisk) 238 mm
Array 4 x 4
Bredde (metrisk) 139 mm