Få mere at vide
Tenak™ Stainless Steel Freezer Rack, 130 mm Box Height
Shop alle TENAK produkter
Stillinger:
6
8
10
12
15
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- For use with freezers
- Constructed of stainless steel
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 3 x 4 |
| Holder | Boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Stillinger | 12 |
| Til brug med (udstyr) | Freezers |
| Højde (metrisk) | 130 mm |