Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Tang i rustfrit stål
Længde (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Design:
Buet
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Stump |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Design | Lige |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Dimensioner (L x B) | 145 L mm |
| Type | Pincet |