Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Tang i rustfrit stål
Artikelnummer. 10268911
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10268911
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge Usbeck Laborgeraete™ Rustfri ståltang i sterile produktionsmiljøer og renrum. Pincet er designet til gentagen sterilisering og autoklavering over flere års brug.
  • Tip Style: Lige/stump spids
  • Længde: 300 mm
  • Vægt: 0,1 kg
Tekniske data
Tip stil Lige, sløv
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 300 mm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) Hver
Type Pincet