Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Tang i rustfrit stål
Artikelnummer. 10790883
Længde (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Design:
Buet
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10790883
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3071
Kun null tilbage
Tekniske data
Tip stil Bøde
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Design Buet
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 115 mm
Dimensioner (L x B) 115 L mm
Type Pincet