Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Tang i rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pincet |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 105 L mm |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Tip stil | Fint |