Få mere at vide
Agencinox™ Fodskammel i rustfrit stål
Højde (metrisk):
180 mm
210 mm
Beskrivelse
- Anti-udskridningstrin
- 18/10 Rustfri stålkonstruktion
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 210 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Bredde (metrisk) | 340 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Fodskammel |