Få mere at vide
Agencinox™ Fodskammel i rustfrit stål
Artikelnummer. 11744926
Skift visning
Højde (metrisk):
180 mm
210 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk)
11744926 180 mm
11709885 210 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11744926 Leverandør Agencinox™ Leverandørnr. 779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3795.75 DKK
    2152.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 1643.05 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Brug denne fodskammel til sikkert at hente genstande fra høje steder. Agencinox™ Fodskamler i rustfrit stål har skridsikre trin og er designet til brug i laboratorier og medicinske miljøer.
  • Anti-udskridningstrin
  • 18/10 Rustfri stålkonstruktion
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Højde (metrisk) 180 mm
Mængde 1 hver
Bredde (metrisk) 340 mm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Fodskammel