Få mere at vide
Agencinox™ Fodskammel i rustfrit stål
Artikelnummer. 11725635
Skift visning
Længde (metrisk):
235 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11725635 235 mm
1 options
Artikelnummer. 11725635 Leverandør Agencinox™ Leverandørnr. 769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2089.50 DKK
    1183.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 906.37 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Brug denne fodskammel til sikkert at hente genstande fra høje steder. Agencinox™ Fodskamler i rustfrit stål har skridsikre trin og er designet til brug i laboratorier og medicinske miljøer.
  • Anti-udskridningstrin
  • 18/10 Rustfri stålkonstruktion
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Højde (metrisk) 370 mm
Længde (metrisk) 235 mm
Model- 2 trin
Mængde 1 hver
Bredde (metrisk) 340 mm
Belastningskapacitet (metrisk) 100 kg
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Fodskammel