Få mere at vide
Buerkle™ Madskåle i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
250 ml
350 ml
500 ml
Dimensioner (L x B):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Særligt robust model
- Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
- Med praktisk ophængsudtag
- Sømløs forbindelse af øse og hult håndtag, derfor uden sprækker og kanter
- Særlig glat, højpoleret overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Produkttype | Madscoop |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Dimensioner (L x B) | 140 x 75 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 304 (1.4301)) |
| Længde (metrisk) | 140 mm |