Få mere at vide
Buerkle™ Madskåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 11971571 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
250 mL
350 mL
500 mL
Dimensioner (L x B):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11971571
Brand: Buerkle™ 53710100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En meget stabil håndske til forskellige anvendelser, specielt velegnet til fødevareindustrien.
  • Særligt robust model
  • Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
  • Med praktisk ophængsudtag
  • Sømløs forbindelse af øse og hult håndtag, derfor uden sprækker og kanter
  • Særlig glat, højpoleret overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Produkttype Madscoop
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Bredde (metrisk) 60 mm
Dimensioner (L x B) 120 x 60 mm
Materiale Rustfrit stål (AISI 304 (1.4301))
Længde (metrisk) 120 mm