Få mere at vide
Rustfrit stålfolie, 0,2 mm (0,008 in.) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Det bruges oftest til vævning af trådstof. Typiske anvendelser af trådstof omfatter brug med kemikalier, fødevarer, lægemidler og eksponering for fugt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Stainless Steel |
| Farve | Sølv |
| Navn note | Type 304 |
| Udseende | Sølvfarvet folie |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Floret |
| Molekylær formel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
| MDL nummer | MFCD00148499 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |