Få mere at vide
Stainless Steel Foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328708
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328708 100 x 100 mm Hver
11318708 25 x 25 mm 25mm
11490401 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041584.GH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Det er mest almindeligt brugt til trådvævning. Typiske tråddugapplikationer omfatter brug med kemikalier, fødevarer, lægemidler og eksponering for fugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stainless Steel
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvet folie
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Form Floret
Molekylær formel Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
MDL nummer MFCD00148499
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.