Få mere at vide
Fisherbrand™ Nikkel flade koniske spatler
Artikelnummer. 11583492 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
120 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11583492
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få ensartede resultater ved hjælp af disse flade koniske spatler. Med en flad, fleksibel klinge i rustfrit stål; de Fisherbrand™ Nikkel Flat Taper Blade Spatler er ideelle til at udglatte, blande eller rydde op efter eksperimenter.
  • Flad, fleksibel klinge i rustfrit stål med lys finish
  • Ideel til udglatning, blanding eller rengøring efter eksperimenter
  • Nikkel 200 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold)
  • Perfekt multifunktionsværktøj til blanding, udjævning, scoring osv.
  • Laboratorie flad koniske klinge
  • Længde = 180 mm
  • Smal endebredde = 20mm
  • Modsat endebredde = 35mm
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Flad konisk bladspatel
Bredde (metrisk) 35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 180 x 35 mm
Materiale Nikkel
Længde (metrisk) 180 mm