Få mere at vide
De Buyer™ Fladbundet konditorskål i rustfrit stål
Artikelnummer. 11930605
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
16 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11930605 16 l
1 options
Artikelnummer. 11930605 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 3250.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.05 DKK
    455.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 154.59 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
En multifunktionel skål med åben rullet kant og ingen skarpe kanter, så hele blandingen kan slås.
  • Anvendes til fremstilling af blandinger, piskning, opvarmning ved bain-marie og meget mere
  • Kan gå i køleskab, dybfryser, blæsekøler og ovn
  • Helt rustfri stålkonstruktion, robust og modstandsdygtig over for deformation
  • Bred, flad bund giver større stabilitet
  • Funktionel og ergonomisk åben valset fælg som muliggør et sikkert, stærkt og behageligt greb til dynamisk piskning
  • Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 16 l
Højde (metrisk) 17.5 cm
Diameter (metrisk) 40 cm
Form Konisk, flad bund
Produkttype Konditorskål