Få mere at vide
Agencinox™ Fladbundsfad i rustfrit stål
Artikelnummer. 11729503
Kapacitet (metrisk):
20 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 11729503
Brand: Agencinox™ 304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter i dekontamineringstjenester, operationsstuer, operationer, klinikker og sundhedsområder. Agencinox™ Fladbundsfade i rustfrit stål er ideelle til at opbevare forbindinger og andre genstande, som kan være nødvendige under kirurgiske procedurer.
  • Fladbundede lotionskåle i rustfrit stål
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Fad
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 40 mm