Få mere at vide
Agencinox™ Fladbundsfad i rustfrit stål med håndtag
Artikelnummer. p-8008858
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Artikelnummer. 11739503
Brand: Agencinox™ 312A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter i dekontamineringstjenester, operationsstuer, operationer, klinikker og sundhedsområder. Agencinox™ Fladbundsfade i rustfrit stål er ideelle til at opbevare forbindinger og andre genstande, som kan være nødvendige under kirurgiske procedurer.
  • Fladbundede lotionskåle i rustfrit stål
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Fad
Højde (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) 120 mm