Få mere at vide
Agencinox™ Fladbundsfad i rustfrit stål med håndtag
Beskrivelse
- Fladbundede lotionskåle i rustfrit stål
- Autoklaverbar
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Fad |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |