Få mere at vide
Grant Instruments™ Flaskeklemme i rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
100 ml kolbe
1000 ml kolbe
25 ml kolbe
250 ml kolbe
50 ml kolbe
500 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fjederklemme giver sikkerhed, samtidig med at den tillader nem isætning/fjernelse af kolben
- Til brug med OLS og LSB Model Aqua Pro Rystende vandbade
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 100 ml kolbe |
| Type | Flaskeklemme |
| Materiale | Rustfrit stål |