Få mere at vide
Grant Instruments™ Flaskeklemme i rustfrit stål
Artikelnummer. 15305862
Til brug med (udstyr):
100 ml kolbe
1000 ml kolbe
25 ml kolbe
250 ml kolbe
50 ml kolbe
500 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15305862
Brand: Grant Instruments™ SC500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder kolberne på plads, når de bruges sammen med Grant Aqua Pro Rystende bade
  • Fjederklemme giver sikkerhed, samtidig med at den tillader nem isætning/fjernelse af kolben
  • Til brug med OLS og LSB Model Aqua Pro Rystende vandbade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 500 ml kolbe
Type Flaskeklemme
Materiale Rustfrit stål