Få mere at vide
OHAUS™ Flaskeklemme i rustfrit stål
Artikelnummer. 15702509 Shop alle Ohaus produkter
Til brug med (udstyr):
10 ml kolbe
125 ml kolbe
25 ml kolbe
250 ml kolbe
50 ml kolbe
500 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15702509
Brand: OHAUS™ 30400088
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Kolbeklemme i rustfrit stål er designet til sikkert at gribe og placere forskellige størrelser af kolber.
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Til brug med kolber
  • Designet til sikkert at holde kolben på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Flaskeklemme
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) 250 ml kolbe
Oversigt Kolbeklemme, 250 ml
Farve Sølv
Kæbe type Four Interlocking