Få mere at vide
asecos™ Findoseringshane i rustfrit stål
Artikelnummer. 17876376 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
17876376 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 17876376 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 14752
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Findoseringshanen i rustfrit stål er velegnet til sikkerhedsdåser og -beholdere 14745-14747 og 14757-14759.
  • M55 gevind
  • Diameter 56 mm
Tekniske data
Produkttype Doseringshane
Farve Grå
Til brug med (applikation) Sikker findosering
Til brug med (udstyr) Dåse i rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1
Vægt (engelsk) 0.66 lb.
Vægt (metrisk) 0.3 kg