Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hunreducer i rustfrit stål
Trådstørrelse:
1/4 x 1/8 in. NPT(F)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gevindbeslag
- Robuste gevindbeslag designet til permanent installation
- Anvendes med stive rør til højtryksanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1/4 x 1/8 in. NPT(F)-forbindelse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Udløbsport | 1/4 tommer NPT(F) |
| Port størrelse | 1/8 tommer NPT(F) |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid eller gamma |
| Trådstørrelse | 1/4 x 1/8 in. NPT(F) |
| Produkttype | Kvindelig Reducer |