Få mere at vide
RETSCH Rustfrit stål fodertragte
Artikelnummer. 10248491 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til V-skakt
Til slisker 15 og 40 mm
Kapacitet (metrisk):
2,8 l
400 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10248491
Brand: RETSCH 03.785.0146
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Fodertragt
Kapacitet (metrisk) 2,8 l
Til brug med (udstyr) Til slisker 15 og 40 mm
Materiale Rustfrit stål