Få mere at vide
RETSCH Rustfrit stål fodertragte
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til V-skakt
Til slisker 15 og 40 mm
Kapacitet (metrisk):
2,8 l
400 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fodertragt |
| Kapacitet (metrisk) | 400 l |
| Til brug med (udstyr) | Til slisker 15 og 40 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |