Få mere at vide
Navailles ESD-stol i rustfrit stål
Artikelnummer. 17416172
Skift visning
ESD-stol i rustfrit stål; Til brug med (applikation): Rene værelser; Siddehøjde: 500 til 750 mm
Artikelnummer.
17416172 ESD-stol i rustfrit stål; Til brug med (applikation): Rene værelser; Siddehøjde: 500 til 750 mm
1 options
Artikelnummer. 17416172 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7EG 36VHXE 04 905
Forventet forsendelse: 06-11-2026
ESD-stolen i rustfrit stål er en korrosionsbestandig mulighed for rene rum. Let at desinficere og har et ergonomisk design.
  • 5-stjernet base i rustfrit stål monteret med antistatiske glider
  • Rustfri stålsøjle med højdejustering fra 500 til 750 mm takket være en skrue placeret inde i søjlen
  • Fodring i rustfrit stål
  • Ergonomisk sæde i antistatisk sort KANGO™ blød polyurethan
  • Ryglæn i antistatisk sort blød polyurethan
  • Speciel ledende polyurethan forbindes til stolens metaldele, så elektricitet kan aflades gennem kulstofhjul eller puder
  • Certifikat for egnethed til brug i et rent rum ved bestemmelse af partikelkoncentrationen i luften i henhold til standarden NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Enhed designet til at sikre en perfekt nedstigning af elektriske ladninger til jorden (reaktivitetstest af LCIE)
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance ISO 3
Til brug med (applikation) Rene værelser
Løft type Brugsanvisning
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 500 til 750 mm
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 27.1 lb.
Vægt (metrisk) 12.3 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm