Få mere at vide
BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 12329179
Nålemåler:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Længde (engelsk) Nål:
0.375 in.
0,5 tommer
0.5 in.
0,625 tommer
0.625 in.
1,0 tommer.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tommer
1.5 in.
2,0 tommer.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farve:
Beige
Blå
Black
Blue
Brown
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Pink
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5000
Artikelnummer. 12329179
Brand: BD 304434
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farvekodet for nem genkendelse af nålens målestok. BD™ Microlance™ Nåle i rustfrit stål har tynde vægge for optimal flow og passer til Luer-slipsprøjter. Disse sterile, individuelt indpakkede nåle sikrer en mere komfortabel indføring med mindre risiko for udstansning.
Unik glidevinkel og poleringsmetode resulterer i mindre ubehag for patienten på injektionsstedet og mindre risiko for udstansning.
  • Hypodermiske nåle med tynde vægge for optimal flow
  • Passer til sprøjter forbundet til en Luer-adapter eller Luer Lock-stik
  • Farvekodet til hurtig genkendelse af måleren for let valg af passende flowhastighed
  • Steril og individuelt indpakket til hygiejnisk engangspåføring
  • Nåle i rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
Farve Grøn
Oversigt 5.000 individuelt pakkede nåle, tynd kanylevæg
Nålemåler 21 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.8 mm
Til brug med (applikation) Kun til engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) Nål 0,625 tommer
Produkttype Nål
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) SZR -150, tilsluttet en Luer-adapter eller Luer Lock-stik