Få mere at vide
- Home
- Products
- Førstehjælp og medicinsk
- Patientplejeprodukter
- Medicinske sprøjter
- BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10775295
Skift visning
Nålemåler:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Længde (engelsk) Nål:
0,375 tommer
0,5 tommer
0,625 tommer
1,0 tomme
1,0 tommer.
1,25 tommer
1,5 in,
1,5 tommer
2,0 tommer
2,0 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farve:
Beige
Blå
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lyserød
Orange
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5000
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Nålemåler | Længde (engelsk) Nål | Diameter (metrisk) Udvendig | Farve | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10775295 | 21 G | 2,0 tommer. | 0.8 mm | Grøn | Pakke med 100 |
| 12329299 | 26 G | 0,375 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 5000 |
| 10703815 | 26 G | 0,375 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 100 |
| 10442014 | 30 G | 0,5 tommer | 0.29 mm | Gul | Pakke med 100 |
| 10753785 | 26 G | 0,5 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 100 |
| 10204444 | 27 G | 0,5 tommer | 0.4 mm | Grå | Pakke med 100 |
| 12349169 | 26 G | 0,625 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 100 |
| 10442204 | 25 G | 0,625 tommer | 0.5 mm | Orange | Pakke med 100 |
| 12329179 | 21 G | 0,625 tommer | 0.8 mm | Grøn | Pakke med 100 |
| 12389169 | 25 G | 1,0 tommer. | 0.5 mm | Orange | Pakke med 100 |
| 12399169 | 23 G | 1,0 tommer. | 0.6 mm | Blå | Pakke med 100 |
| 10595314 | 22 G | 1,0 tomme | 0.7 mm | Sort | Pakke med 100 |
| 10030464 | 20 G | 1,0 tommer. | 0.9 mm | Gul | Pakke med 100 |
| 12309179 | 23 G | 1,25 tommer | 0.6 mm | Blå | Pakke med 100 |
| 12379179 | 19 G | 1,0 tomme | 1.1 mm | Beige | Pakke med 100 |
| 10472204 | 21 G | 1,5 tommer | 0.8 mm | Grøn | Pakke med 100 |
| 10201211 | 20 G | 1,5 in, | 0.9 mm | Gul | Pakke med 100 |
| 10234154 | 19 G | 1,5 in, | 0.9 mm | Beige | Pakke med 100 |
| 10518554 | 16 G | 1,5 tommer | 1.6 mm | Hvid | Pakke med 100 |
| 10162534 | 18 G | 1,5 in, | 1.25 mm | Lyserød | Pakke med 100 |
| 12369179 | 19 G | 2,0 tommer | 1.1 mm | Beige | Pakke med 100 |
| 10020654 | 18 G | 2,0 tommer | 1.25 mm | Lyserød | Pakke med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10775295
Leverandør
BD
Leverandørnr.
301155
-
61.20 DKK
34.00 DKK / Pakke med 100
Spare 27.20 DKK
44% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Unik glidevinkel og poleringsmetode resulterer i mindre ubehag for patienten på injektionsstedet og mindre risiko for udstansning.
- Hypodermiske nåle med tynde vægge for optimal flow
- Passer til sprøjter forbundet til en Luer-adapter eller Luer Lock-stik
- Farvekodet til hurtig genkendelse af måleren for let valg af passende flowhastighed
- Steril og individuelt indpakket til hygiejnisk engangspåføring
- Nåle i rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler |
| Farve | Grøn |
| Oversigt | 4.000 individuelt pakkede nåle, normal kanylevæg |
| Nålemåler | 21 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Kun til engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) Nål | 2,0 tommer. |
| Produkttype | Nål |
| Nålespids stil | Fasning |
| Til brug med (udstyr) | Tilsluttet en Luer-adapter eller Luer Lock-stik |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere Vis mindre |