Få mere at vide
BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10518554
Skift visning
Nålemåler:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Længde (engelsk) Nål:
0,375 tommer
0,5 tommer
0,625 tommer
1,0 tomme
1,0 tommer.
1,25 tommer
1,5 in,
1,5 tommer
2,0 tommer
2,0 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farve:
Beige
Blå
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lyserød
Orange
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5000
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (engelsk) Nål Diameter (metrisk) Udvendig Farve Pakningsstørrelse
10518554 16 G 1,5 tommer 1.6 mm Hvid Pakke med 100
12329299 26 G 0,375 tommer 0.45 mm Brun Pakke med 5000
10703815 26 G 0,375 tommer 0.45 mm Brun Pakke med 100
10442014 30 G 0,5 tommer 0.29 mm Gul Pakke med 100
10753785 26 G 0,5 tommer 0.45 mm Brun Pakke med 100
10204444 27 G 0,5 tommer 0.4 mm Grå Pakke med 100
12349169 26 G 0,625 tommer 0.45 mm Brun Pakke med 100
10442204 25 G 0,625 tommer 0.5 mm Orange Pakke med 100
12329179 21 G 0,625 tommer 0.8 mm Grøn Pakke med 100
12389169 25 G 1,0 tommer. 0.5 mm Orange Pakke med 100
12399169 23 G 1,0 tommer. 0.6 mm Blå Pakke med 100
10595314 22 G 1,0 tomme 0.7 mm Sort Pakke med 100
10030464 20 G 1,0 tommer. 0.9 mm Gul Pakke med 100
12309179 23 G 1,25 tommer 0.6 mm Blå Pakke med 100
12379179 19 G 1,0 tomme 1.1 mm Beige Pakke med 100
10472204 21 G 1,5 tommer 0.8 mm Grøn Pakke med 100
10201211 20 G 1,5 in, 0.9 mm Gul Pakke med 100
10234154 19 G 1,5 in, 0.9 mm Beige Pakke med 100
10775295 21 G 2,0 tommer. 0.8 mm Grøn Pakke med 100
10162534 18 G 1,5 in, 1.25 mm Lyserød Pakke med 100
12369179 19 G 2,0 tommer 1.1 mm Beige Pakke med 100
10020654 18 G 2,0 tommer 1.25 mm Lyserød Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 10518554 Leverandør BD Leverandørnr. 300637
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    411.31 DKK / Pakke med 100
    Spare 733.69 DKK
    64% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Farvekodet for nem genkendelse af nålens målestok. BD™ Microlance™ Nåle i rustfrit stål har tynde vægge for optimal flow og passer til Luer-slipsprøjter. Disse sterile, individuelt indpakkede nåle sikrer en mere komfortabel indføring med mindre risiko for udstansning.
Unik glidevinkel og poleringsmetode resulterer i mindre ubehag for patienten på injektionsstedet og mindre risiko for udstansning.
  • Hypodermiske nåle med tynde vægge for optimal flow
  • Passer til sprøjter forbundet til en Luer-adapter eller Luer Lock-stik
  • Farvekodet til hurtig genkendelse af måleren for let valg af passende flowhastighed
  • Steril og individuelt indpakket til hygiejnisk engangspåføring
  • Nåle i rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
Farve Hvid
Oversigt 5.000 individuelt pakkede nåle, normal kanylevæg
Nålemåler 16 G
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Til brug med (applikation) Kun til engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) Nål 1,5 tommer
Produkttype Nål
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) SZR -150, tilsluttet en Luer-adapter eller Luer Lock-stik