Få mere at vide
- Home
- Products
- Førstehjælp og medicinsk
- Patientplejeprodukter
- Medicinske sprøjter
- BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10472204
Skift visning
Nålemåler:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Længde (engelsk) Nål:
0,375 tommer
0,5 tommer
0,625 tommer
1,0 tomme
1,0 tommer.
1,25 tommer
1,5 in,
1,5 tommer
2,0 tommer
2,0 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farve:
Beige
Blå
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lyserød
Orange
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5000
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Nålemåler | Længde (engelsk) Nål | Diameter (metrisk) Udvendig | Farve | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10472204 | 21 G | 1,5 tommer | 0.8 mm | Grøn | Pakke med 100 |
| 12329299 | 26 G | 0,375 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 5000 |
| 10703815 | 26 G | 0,375 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 100 |
| 10442014 | 30 G | 0,5 tommer | 0.29 mm | Gul | Pakke med 100 |
| 10753785 | 26 G | 0,5 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 100 |
| 10204444 | 27 G | 0,5 tommer | 0.4 mm | Grå | Pakke med 100 |
| 12349169 | 26 G | 0,625 tommer | 0.45 mm | Brun | Pakke med 100 |
| 10442204 | 25 G | 0,625 tommer | 0.5 mm | Orange | Pakke med 100 |
| 12329179 | 21 G | 0,625 tommer | 0.8 mm | Grøn | Pakke med 100 |
| 12389169 | 25 G | 1,0 tommer. | 0.5 mm | Orange | Pakke med 100 |
| 12399169 | 23 G | 1,0 tommer. | 0.6 mm | Blå | Pakke med 100 |
| 10595314 | 22 G | 1,0 tomme | 0.7 mm | Sort | Pakke med 100 |
| 10030464 | 20 G | 1,0 tommer. | 0.9 mm | Gul | Pakke med 100 |
| 12309179 | 23 G | 1,25 tommer | 0.6 mm | Blå | Pakke med 100 |
| 12379179 | 19 G | 1,0 tomme | 1.1 mm | Beige | Pakke med 100 |
| 10201211 | 20 G | 1,5 in, | 0.9 mm | Gul | Pakke med 100 |
| 10234154 | 19 G | 1,5 in, | 0.9 mm | Beige | Pakke med 100 |
| 10518554 | 16 G | 1,5 tommer | 1.6 mm | Hvid | Pakke med 100 |
| 10775295 | 21 G | 2,0 tommer. | 0.8 mm | Grøn | Pakke med 100 |
| 10162534 | 18 G | 1,5 in, | 1.25 mm | Lyserød | Pakke med 100 |
| 12369179 | 19 G | 2,0 tommer | 1.1 mm | Beige | Pakke med 100 |
| 10020654 | 18 G | 2,0 tommer | 1.25 mm | Lyserød | Pakke med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10472204
Leverandør
BD
Leverandørnr.
304432
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Unik glidevinkel og poleringsmetode resulterer i mindre ubehag for patienten på injektionsstedet og mindre risiko for udstansning.
- Hypodermiske nåle med tynde vægge for optimal flow
- Passer til sprøjter forbundet til en Luer-adapter eller Luer Lock-stik
- Farvekodet til hurtig genkendelse af måleren for let valg af passende flowhastighed
- Steril og individuelt indpakket til hygiejnisk engangspåføring
- Nåle i rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler |
| Farve | Grøn |
| Oversigt | 5.000 individuelt pakkede nåle, tynd kanylevæg |
| Nålemåler | 21 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Kun til engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) Nål | 1,5 tommer |
| Produkttype | Nål |
| Længde (metrisk) nål | 40 mm |
| Nålespids stil | Fasning |
| Til brug med (udstyr) | SZR -150, tilsluttet en Luer-adapter eller Luer Lock-stik |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere Vis mindre |